2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR346299-1G OR346299-5G
APOSOR346299-1GEA 0 CHF
APOSOR346299-1G APOSOR346299-5G
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₃N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01005832
CAS-Nummer: 1233123-61-9