5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346296-1G OR346296-250MG
APOSOR346296-1GEA 493 CHF
APOSOR346296-1G APOSOR346296-250MG
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₇H₉BrN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21362488
CAS-Nummer: 878744-22-0