2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2,4-dioxo-4-phenylbutanoate
OR346270-1G OR346270-5G
APOSOR346270-1GEA 68 CHF
APOSOR346270-1G APOSOR346270-5G
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Formel: C₁₂H₁₂O₄
MW: 220,221 g/mol
Melting Pt: 36…41 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01935977
CAS-Nummer: 6296-54-4