1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR346257-1G OR346257-5G
APOSOR346257-1GEA 0 CHF
APOSOR346257-1G APOSOR346257-5G
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Formel: C₉H₉ClOS
MW: 200.685 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19981474
CAS-Nummer: 35515-31-2