(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346254-1G OR346254-5G
APOSOR346254-1GEA 353 CHF
APOSOR346254-1G APOSOR346254-5G
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Formel: C₅H₇BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00154501
CAS-Nummer: 40053-01-8