Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346248-1G OR346248-500MG OR346248-5G
APOSOR346248-1GEA 376 CHF
APOSOR346248-1G APOSOR346248-500MG APOSOR346248-5G
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₈O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15144245
CAS-Nummer: 4687-24-5