5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346243-1G
OR346243-5G
APOSOR346243-1GEA
0
CHF
APOSOR346243-1G
APOSOR346243-5G
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18259664 CAS-Nummer: 22701-40-2 |