2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR346236-1G OR346236-500MG OR346236-5G
APOSOR346236-1GEA 0 CHF
APOSOR346236-1G APOSOR346236-500MG APOSOR346236-5G
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01327620
CAS-Nummer: 6337-34-4