5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346227-1G OR346227-5G
APOSOR346227-1GEA 0 CHF
APOSOR346227-1G APOSOR346227-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MW: 237,639 g/mol
Melting Pt: 176…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11584333
CAS-Nummer: 92545-96-5