5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346225-1G OR346225-5G
APOSOR346225-1GEA 0 CHF
APOSOR346225-1G APOSOR346225-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MW: 237,639 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01571297
CAS-Nummer: 91182-89-7