tert-Butylsulphamoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR346220-1G
OR346220-500MG
APOSOR346220-1GEA
0
CHF
APOSOR346220-1G
APOSOR346220-500MG
tert-Butylsulphamoyl chloride
tert-Butylsulphamoyl chloride
Formel:
C₄H₁₀ClNO₂S MW: 171,646 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11520377 CAS-Nummer: 33581-95-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)