n-Propylsulphamoyl chloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346219-1G OR346219-500MG
APOSOR346219-1GEA 443 CHF
APOSOR346219-1G APOSOR346219-500MG
n-Propylsulphamoyl chloride, tech
n-Propylsulphamoyl chloride
Formel: C₃H₈ClNO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520375
CAS-Nummer: 10305-42-7
UN: 3265
ADR: 8,II