2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346215-1G OR346215-500MG
APOSOR346215-1GEA 0 CHF
APOSOR346215-1G APOSOR346215-500MG
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15142819
CAS-Nummer: 1208081-60-0
UN: 3261
ADR: 8,III