2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346204-1G OR346204-500MG
APOSOR346204-1GEA 0 CHF
APOSOR346204-1G APOSOR346204-500MG
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Formel: C₉H₇ClO₂
MW: 182,604 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03086169
CAS-Nummer: 27347-32-6
UN: 3265
ADR: 8,III