2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346200-1G
OR346200-500MG
APOSOR346200-1GEA
0
CHF
APOSOR346200-1G
APOSOR346200-500MG
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂S MW: 206.65 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15142805 CAS-Nummer: 1208081-58-6 |