1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346163-1G
OR346163-500MG
APOSOR346163-1GEA
0
CHF
APOSOR346163-1G
APOSOR346163-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O₂ MW: 250,681 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09934571 CAS-Nummer: 113808-90-5 |