1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR346162-1G OR346162-500MG
APOSOR346162-1GEA 0 CHF
APOSOR346162-1G APOSOR346162-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O
MW: 234,682 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09939992
CAS-Nummer: 294877-36-4