1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR346160-1G
OR346160-5G
OR346160-10G
APOSOR346160-1GEA
0
CHF
APOSOR346160-1G
APOSOR346160-5G
APOSOR346160-10G
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11707178 CAS-Nummer: 850380-23-3 |