3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR346141-1G OR346141-500MG
APOSOR346141-1GEA 1260 CHF
APOSOR346141-1G APOSOR346141-500MG
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂S
MW: 124,164 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110312
CAS-Nummer: 57352-00-8