3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346102-1G OR346102-5G
APOSOR346102-1GEA 0 CHF
APOSOR346102-1G APOSOR346102-5G
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
Formel: C₁₅H₁₇NO₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052441
CAS-Nummer: 51814-18-7