Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346088-1G
OR346088-5G
APOSOR346088-1GEA
0
CHF
APOSOR346088-1G
APOSOR346088-5G
Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₉H₁₃NO₄ MW: 199,204 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09028409 CAS-Nummer: 95104-43-1 |