2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR346064-1G OR346064-5G
APOSOR346064-1GEA 0 CHF
APOSOR346064-1G APOSOR346064-5G
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Formel: C₆H₁₃N₃O₂
MW: 159.186 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09948347
CAS-Nummer: 5815-63-4