4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346060-1G OR346060-5G
APOSOR346060-1GEA 0 CHF
APOSOR346060-1G APOSOR346060-5G
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₂₂N₄O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10688291
CAS-Nummer: 1040631-47-7