1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346055-1G OR346055-500MG OR346055-5G
APOSOR346055-1GEA 0 CHF
APOSOR346055-1G APOSOR346055-500MG APOSOR346055-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₁N₃O₃
MW: 243,303 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09951952
CAS-Nummer: 479080-28-9