Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346027-1G OR346027-500MG
APOSOR346027-1GEA 0 CHF
APOSOR346027-1G APOSOR346027-500MG
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₉N₃O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568217
CAS-Nummer: 1053656-31-7
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable