Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR346024-1G
OR346024-5G
APOSOR346024-1GEA
0
CHF
APOSOR346024-1G
APOSOR346024-5G
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₄ MW: 248,235 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568207 CAS-Nummer: 151098-14-5 |