5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR345717-1G
OR345717-250MG
APOSOR345717-1GEA
264
CHF
APOSOR345717-1G
APOSOR345717-250MG
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₄H₅N₃O MW: 111.102 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11574230 CAS-Nummer: 69785-94-0 |