4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR345711-1G OR345711-250MG
APOSOR345711-1GEA 227 CHF
APOSOR345711-1G APOSOR345711-250MG
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,031 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16171717
CAS-Nummer: 105742-66-3