4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR345706-1G OR345706-250MG
APOSOR345706-1GEA 191 CHF
APOSOR345706-1G APOSOR345706-250MG
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,123 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20644991
CAS-Nummer: 72411-89-3