6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
OR345600-1G
OR345600-25G
OR345600-5G
APOSOR345600-1GEA
87
CHF
APOSOR345600-1G
APOSOR345600-25G
APOSOR345600-5G
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Formel:
C₈H₅BrO₄ MW: 245,027 g/mol Melting Pt: 201…205 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00156994 CAS-Nummer: 60546-62-5 |