2-Hydrazino-5-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345503-1G OR345503-250MG
APOSOR345503-1GEA 688 CHF
APOSOR345503-1G APOSOR345503-250MG
2-Hydrazino-5-iodopyridine
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Formel: C₅H₆IN₃
MW: 235,026 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09999999
CAS-Nummer: 77992-46-2