2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR345495-5G
APOSOR345495-5GEA 69.6 CHF
APOSOR345495-5G
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774106
CAS-Nummer: 344296-05-5