5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345367-1G
OR345367-5G
APOSOR345367-1GEA
159
CHF
APOSOR345367-1G
APOSOR345367-5G
5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
5-Methoxy-2-methylpyridine
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,152 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09833595 CAS-Nummer: 55270-47-8 |