4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345316-1G OR345316-250MG OR345316-10G
APOSOR345316-1GEA 119 CHF
APOSOR345316-1G APOSOR345316-250MG APOSOR345316-10G
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole
Formel: C₈H₇ClN₂
MW: 166.608 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12924600
CAS-Nummer: 307951-53-7