2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345269-1G
OR345269-10G
OR345269-5G
APOSOR345269-1GEA
103
CHF
APOSOR345269-1G
APOSOR345269-10G
APOSOR345269-5G
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrClN MW: 206,468 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09839268 CAS-Nummer: 157329-89-0 |