6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromopyridine-2,3-diamine
OR345244-1G
APOSOR345244-1GEA
78.4
CHF
APOSOR345244-1G
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formel:
C₅H₆BrN₃ MW: 188,025 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697695 CAS-Nummer: 129012-04-0 |