2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-5-chloropyridin-3-ol
OR345241-1G
OR345241-250MG
OR345241-5G
APOSOR345241-1GEA
163
CHF
APOSOR345241-1G
APOSOR345241-250MG
APOSOR345241-5G
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃BrClNO MW: 208,44 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09835245 CAS-Nummer: 127561-70-0 |