2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[d]thiazole-2,6-diamine
OR345187-25G
APOSOR345187-25GEA 76.6 CHF
APOSOR345187-25G
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Formel: C₇H₁₁N₃S
MW: 169,247 g/mol
Melting Pt: 230…231 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07771983
CAS-Nummer: 104617-49-4