3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345182-1G OR345182-250MG
APOSOR345182-1GEA 367 CHF
APOSOR345182-1G APOSOR345182-250MG
3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
3,4-Dichloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,017 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839289
CAS-Nummer: 103949-58-2