3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345119-1G OR345119-250MG
APOSOR345119-1GEA 257 CHF
APOSOR345119-1G APOSOR345119-250MG
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
MW: 281,89 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01612785
CAS-Nummer: 610261-34-2