2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345036-1G OR345036-5G
APOSOR345036-1GEA 27.9 CHF
APOSOR345036-1G APOSOR345036-5G
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Melting Pt: 108…111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955755
CAS-Nummer: 17228-75-0