2-Chloro-1-naphthol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR34495-1G OR34495-250MG OR34495-5G
APOSOR34495-1GEA 571 CHF
APOSOR34495-1G APOSOR34495-250MG APOSOR34495-5G
2-Chloro-1-naphthol 97%
2-Chloro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₇ClO
MW: 178,615 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18415868
CAS-Nummer: 606-40-6