Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR34493-1G OR34493-250MG
APOSOR34493-1GEA 250 CHF
APOSOR34493-1G APOSOR34493-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Formel: C₈H₇N₃OS
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32066838
CAS-Nummer: 2391987-05-4