7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR33671-1G OR33671-250MG
APOSOR33671-1GEA 940 CHF
APOSOR33671-1G APOSOR33671-250MG
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₇BrN₂O₂
MW: 313.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21605206
CAS-Nummer: 1375301-99-7
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable