2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR33669-1G
OR33669-5G
APOSOR33669-1GEA
567
CHF
APOSOR33669-1G
APOSOR33669-5G
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine
Formel:
C₉H₂₁N₃ MW: 171.283 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06751854 CAS-Nummer: 84725-48-4 |