5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR33663-1G OR33663-250MG
APOSOR33663-1GEA 312 CHF
APOSOR33663-1G APOSOR33663-250MG
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₅ClO₂
MW: 180,588 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11574566
CAS-Nummer: 23145-14-4