(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR33662-100MG OR33662-1G OR33662-250MG
APOSOR33662-100MGEA 38.3 CHF
APOSOR33662-100MG APOSOR33662-1G APOSOR33662-250MG
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁N₃·ClH
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31812083
CAS-Nummer: 2391987-09-8