(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Iodophenyl)acrylic acid
OR33644-1G OR33644-5G
APOSOR33644-1GEA 133 CHF
APOSOR33644-1G APOSOR33644-5G
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid
Formel: C₉H₇IO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464508
CAS-Nummer: 41070-12-6