4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3346-1G OR3346-5G OR3346-25G
APOSOR3346-1GEA 50.6 CHF
APOSOR3346-1G APOSOR3346-5G APOSOR3346-25G
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273,08 g/mol
Melting Pt: 110…113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00452230
CAS-Nummer: 52783-83-2