2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33430-1G
OR33430-5G
APOSOR33430-1GEA
131
CHF
APOSOR33430-1G
APOSOR33430-5G
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formel:
C₉H₇ClN₂ MW: 178,618 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084976 CAS-Nummer: 70291-26-8 |